Få mere at vide
Microspec X3 Wrappastack Plate Stands for 90mm Plates
Brand:  Microspec K9
X3 Wrappastack Plate Stands for 90mm Plates
Produktkode 15823575
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    229.00 DKK
    216.30 DKK / Pakke med 3
    Save 12.70 DKK
    5% Slukket
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 27-02-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt