Få mere at vide
Thermo Scientific™ X2TR Kølede Centrifugepakker til generelle formål
Artikelnummer. 32121262 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Model-:
Generel brug
IVD-MD
Produkttype:
Blodbehandlingspakke
Cellekulturpakke
Maks. Hastighed:
4,700 rpm
5,000 rpm
Spænding:
220/230 V
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Model- Produkttype Maks. Hastighed Spænding
32121262 IVD-MD Blodbehandlingspakke 5,000 rpm 220/230 V
32121261 IVD-MD Cellekulturpakke 5,000 rpm 220/230 V
32121253 IVD-MD Blodbehandlingspakke 4,700 rpm 220/230 V
32121256 Generel brug Cellekulturpakke 5,000 rpm 220/230 V
32121258 Generel brug Cellekulturpakke 4,700 rpm 220/230 V
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 32121262 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 75015876
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    126810.00 DKK
    113197.39 DKK / Pakke med 1
    Spare 13612.61 DKK
    10% Slukket
Visualizza tutte le promozioni
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Løft din forskning med X-seriens Thermo Scientific kølede bænkcentrifuge med GreenCool teknologi. X2TR-centrifugen er en højtydende alsidig centrifuge med forbedret bæredygtighed, der leverer fremragende kraft og alsidighed gennem sin avancerede touchskærmsgrænseflade, sømløse forbindelse og omfattende overholdelsesmuligheder.
Thermo Scientific X2TR kølede generelle centrifuger tilbyder høj ydeevne og alsidighed med en brugervenlig, fuldfarvet touchscreen-brugerflade. Centrifugerne gør programmering nem for hurtige resultater og giver nem adgang til sporing, rotorlevetid og centrifugesundhed. Med op til 1,6 L kapacitet tillader de rotation af 84 blodrør, 16 x 50 ml koniske rør og 36 x 15 ml koniske rør. Maksimal alsidighed opnås med 17 tilgængelige rotorer at vælge imellem og Thermo Scientific Auto-Lock Rotor Exchange til hurtigt at skifte mellem applikationer. Kan købes enkeltvis eller i praktiske applikationsbaserede pakker. Cellekulturpakker inkluderer centrifuge, rotor, Thermo Scientific ClickSeal biocontainmentslåg og et sæt af fire 15 ml og 50 ml koniske røradaptere. Blodbehandlingspakkerne inkluderer centrifugen, rotoren, ClickSeal biocontainmentslåg og et sæt på fire 5/7 ml og 9/10 ml blodrørsadaptere.
Ydelsesfunktioner
  • Stabil køling ved lavere temperaturer end tidligere modeller, hvilket hjælper med at sikre integriteten af temperaturfølsomme prøver med et køligere -20 °C temperaturindstillingspunkt
  • Thermo Scientific SMARTSpin Ubalance Detection hjælper med at maksimere acceleration, bremsning og restbelastningsubalance for hver rotor og skovl for at optimere sikkerheden og forbedre separationerne
  • Høje rotorhastigheder og fleksibilitet med 17 rotormuligheder
Forbedret bæredygtighed
  • Thermo Scientific GreenCool Teknologien har et næste generations naturligt kølemiddel (R290) kølesystem, som reducerer miljøpåvirkningen med et globalt opvarmningspotentiale (GWP) på 3, uden at bidrage til nedbrydning af ozonlaget og er i overensstemmelse med EU's og amerikanske EPA's F-gasregler
  • Fiberlite Rotorer vejer op til 60 % mindre end metalækvivalente rotorer og accelererer/decelererer derfor hurtigere, hvilket resulterer i reduceret energiforbrug pr. kørsel
  • Forruderotor 720 BioShield gør det muligt for brugere at dreje rør, flasker og plader ved højere hastigheder med mindre energi end ikke-forrudede designs
  • Fremstillet på et certificeret zero-waste-anlæg med 100% vedvarende elektricitet i Tyskland
Let at bruge
  • Intuitive kontroller forenkler betjeningen og giver detaljerede oplysninger om en lang række driftsparametre og behandlingsstatus for optimal ydeevne
  • Moderne industrielt design understøtter kontinuerlig forbedring af rotorbelastningsergonomi og brugersikkerhed
  • Motoriseret låglås muliggør en nedadgående bevægelse med én finger for den nemmeste lukning og låsning af centrifugelåget, selv på høje borde
  • Kompakte dimensioner hjælper med at optimere arbejdsområdet. Den ergonomiske højde og det buede design sikrer nem indlæsning og aflæsning af prøver samt nem rengøring
Auto-Lock Rotorudveksling
  • Sikker, ergonomisk trykknapsrotorudskiftning på så lidt som tre sekunder uden brug af værktøj
  • Fuld adgang til kammeret for rengøringsbekvemmelighed og hjælper med at minimere risikoen for forurening
  • Fleksibilitet til hurtigt at skifte mellem anvendelser og udvikle skiftende laboratoriebehov
ClickSeal Biocontainmentslåg
  • Forseglingsmulighederne for handskevenlig åben/luk-funktion med én hånd er ergonomisk designet til både højre- og venstrehåndsbrug
  • Hørbare og visuelle lukningssignaler øger sikkerheden
  • Biocontainment-certificering fra National Institute for Health Protection, Porton Down, Storbritannien eller TÜV NORD CERT GmbH, Tyskland for udvalgte rotorer
Klar til overholdelse
  • Generel laboratoriebrug, IVD-certificeret, FDA-listede muligheder tilgængelige
  • GreenCool Teknologien er i overensstemmelse med EU's og US EPA's F-gas-regler
Tidligere modeller: Sorvall X1R Pro, Multifuge X1R Pro
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificeringer/compliance EN/UL/IEC 61010-1, EN/UL/IEC 61010-2-020 og 61010-2-101, EN/UL/IEC 61326-1, EN/UL/IEC 61326-2-6, FCC del 15
Volumen 4 x 400 mL bioflasker, 76 x 5/7 mL blodrør, 56 x 9/10 mL blodrør, 36 x 15 mL koniske rør, 16 x 50 mL koniske rør med TX-400-rotor
Maks. RCF 4,696 x g
Maks. Hastighed 5,000 rpm
Kølet Ja
Inkluderer TX-400 med spande, ClickSeal biocontainment-låg, 5/7 ml og 10 ml blodrørsadaptere
Materiale Forside, top, sider: PC-ABS-plast malet med 2K PUR-baseret lak; metalhus: koldvalset stål med pulvermaling; centrifugeskål: rustfrit stål; centrifugefødder: gummi
Model- IVD-MD
Støjniveau Se centrifugemodellens specifikationer
Profil (acceleration/bremsning) 9 accel / 10 decel hastigheder
Programlagring Op til 100 programmer, inklusive flertrinsprogrammering via touchskærm; Inklusive tilpasselige Pulse-muligheder
Rotor medfølger Ja
Køretid Max 99 timer, 59 min., 59 sek.; også med kontinuerlig og tilpasselig puls
Standarder ISO 14971, ISO 13485, ISO 9001, FDA-listet, Enhedsklasse 1
Ventileret Nej
garanti 5 års begrænset (2 års standardgaranti, 3 ekstra år på motor og køling)
Dimensioner (HWD) 36,4 x 62,5 x 66 cm (14,2 x 24,6 x 26 tommer) (Centrifugedimensioner)
Nettovægt 94 kg (207 lb.) (Centrifugevægt)
Spænding 220/230 V
Frekvens 50/60 Hz
Produkttype Blodbehandlingspakke
Temperaturområde (metrisk) -20 °C til +40 °C
Display Type Fuldskærmsgrænseflade Color Touch
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.