Få mere at vide
Thermo Scientific™ Oxoid™ Violet Red Bile Agar (VRB Agar)
Artikelnummer. 15333118
Mængde:
10 Plates
Pakningsstørrelse:
Pakke med 20
Artikelnummer. 15333118
Brand: Thermo Scientific™ PO5075A
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Edge
Enhance the detection of enteric bacteria with this agar, providing selective isolation for food and water testing.
Enhance the detection of enteric bacteria with Violet Red Bile Agar (VRB Agar), providing selective isolation for food and water testing.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Violet
Indhold og opbevaring 2°C to 12°C
Format 90 mm Plate
Fremstillingsoprindelse Germany
Produkttype Agar Plate
Fyld vægt 17 g
Mængde 10 Plates