Beskrivelse
- Komponenter: Rør, glaskugler, dæksel
- Tørformaling af tørre og sprøde prøver (f.eks. kaolin, gips, farvede pigmenter, tabletter), cellemaceration, behandling af materialer blandet med væsker
- Kan bruges til prøveudtagning under drift, prøveforberedelse under sterile forhold og bakteriefri konservering af prøver (væv, blod osv.)
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 2 til 15 ml |
| Til brug med (udstyr) | ULTRA-TURRAX™ |
| Emballagemængde | 20/Pk. |