Få mere at vide
Fisherbrand X1000 UltraClean : 9mm PP Short Thread Cap,blue,,Silic. white/PTFE red,55° A,1.0mm,slitted
Brand:  Fisherbrand 09 15 1474
1188.15 DKK valid until 2025-12-31
BEDSTE tilbudspris! Brug kampagnekoden "24159" for at få din tilbudspris.
X1000 UltraClean : 9mm PP Short Thread Cap,blue,,Silic. white/PTFE red,55° A,1.0mm,slitted
Produktkode 15252805
  • 1705.00 DKK / Pakke med 1000
Spotlight
Brug rabatkode 24159
Se alle kampagner
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 02-03-2026
Tilføj til indkøbskurv