Få mere at vide
Thermo Scientific™ Yeast Extract Agar
Artikelnummer. 12962618
Mængde:
10 Plates
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Artikelnummer. 12962618
Brand: Thermo Scientific™ PO0441A
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Support robust microbial growth with Yeast Extract Agar.
Yeast Extract Agar is ideal for cultivating a wide range of bacteria and fungi in laboratory settings.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Transparent
Indhold og opbevaring 2°C to 12°C
Format 90 mm
Fremstillingsoprindelse United Kingdom
Produkttype Agar Plate
Fyld volumen 17 mL
Mængde 10 Plates