Få mere at vide
Thermo Scientific™ Yeast Extract Agar
Mængde:
10 Plates
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Beskrivelse
Yeast Extract Agar is ideal for cultivating a wide range of bacteria and fungi in laboratory settings.
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Transparent |
| Indhold og opbevaring | 2°C to 12°C |
| Format | 90 mm |
| Fremstillingsoprindelse | United Kingdom |
| Produkttype | Agar Plate |
| Fyld volumen | 17 mL |
| Mængde | 10 Plates |