Få mere at vide
Thermo Scientific™ Oxoid™ Tryptone Soya Yeast Extract Agar
Mængde:
10 Plates
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Beskrivelse
Support the growth of a wide range of microorganisms with Tryptone Soya Yeast Extract Agar, ideal for general microbial cultivation in laboratory settings.
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Straw |
| Indhold og opbevaring | 2°C to 12°C |
| Format | 90 mm Plate |
| Fremstillingsoprindelse | Germany |
| Produkttype | Agar Plate |
| Fyld vægt | 17 g |
| Mængde | 10 Plates |