Få mere at vide
Thermo Scientific™ Malt Extract Agar
Artikelnummer. 11994132
Mængde:
10 Plates
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Artikelnummer. 11994132
Brand: Thermo Scientific™ PO0182A
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Unlock the potential for precise fungal cultivation with Malt Extract Agar.
Malt Extract Agar is a non-selective medium for the isolation of yeasts and molds from clinical samples (e.g. skin, hair, and nails).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Transparent
Indhold og opbevaring 2°C to 12°C
Format 90 mm
Fremstillingsoprindelse United Kingdom
Produkttype Agar Plate
Fyld volumen 17 mL
Mængde 10 Plates