Få mere at vide
Thermo Scientific™ ISO-Sensitest Agar
Mængde:
10 Plates
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Beskrivelse
This specialized agar medium is designed to support the accurate determination of microbial resistance, ensuring reliable results for your microbiological testing needs.
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Transparent |
| Indhold og opbevaring | 2°C to 12°C |
| Format | 90 mm |
| Fremstillingsoprindelse | United Kingdom |
| Produkttype | Agar Plate |
| Fyld volumen | 17 mL |
| Emballagetype | 1 x 10 Plates |
| Mængde | 10 Plates |