Få mere at vide
Thermo Scientific™ Oxoid™ Sabouraud Dextrose Agar + Chloramphenicol Slope
Fyld vægt:
100 to 101.5 g
Format:
125 mL Sirop Bottle
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Beskrivelse
Sabouraud Dextrose Agar and Chloramphenicol Slope (BO0422F) is an acidic pH medium for the detection of fungi and yeasts from clinical samples.
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Straw |
| Indhold og opbevaring | 2°C to 25°C |
| Format | 125 mL Sirop Bottle |
| Fremstillingsoprindelse | United Kingdom |
| Produkttype | Agar |
| Fyld vægt | 100 to 101.5 g |
| Emballagetype | 10 Sirop Bottles with Screw Cap Closures/Box |
| Mængde | 10/Pk. |