Få mere at vide
IKA™ X10 DIS-50-TM. 10 rør med spredeelement
Artikelnummer. 16268511 Shop alle IKA produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
50 ml
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
16268511 50 ml
1 options
Artikelnummer. 16268511 Leverandør IKA™ Leverandørnr. 0020016317
På lager
Engangsrør DIS-50-S er designet til at opløse prøver i forskellige opløsningsmidler og er udstyret med et dissolverblad.
  • Rør til ULTRA-TURRAX™ Tube Drive P kontrol
  • Volumen: 50 ml
  • Arbejdsområde: 10 til 40 ml
  • Funktionel enhed: Opløser, titanium
  • Membranlåg: Ja
  • Steril: Nej
  • IVD-mærke: Nej
  • ICH-Q3D fra: Ja
  • Anvendelse: Knusning, blanding, opløs
  • Eksempel på applikation: Opløsning af tabletter eller kapsler i opløsningsmidler
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 50 ml
Oversigt Udstyret med dissolverplade lavet af titanium
Til brug med (udstyr) Ultra TURRAX™ Tube Drive P kontrol
Emballagemængde 10/Pk.