Få mere at vide
Thermo Scientific™ Burkholderia Cepacia Medium
Artikelnummer. 12665957
Mængde:
10 Plates
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Artikelnummer. 12665957
Brand: Thermo Scientific™ PO0938A
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Isolate Burkholderia cepacia with precision using this medium, designed for selective and differential growth.
Isolate Burkholderia cepacia with precision using Burkholderia Cepacia Medium, designed for selective and differential growth.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Transparent
Indhold og opbevaring 2°C to 12°C
Format 90 mm
Fremstillingsoprindelse United Kingdom
Produkttype Agar Plate
Fyld volumen 17 mL
Mængde 10 Plates