Få mere at vide
Labconco™ X1 Side-Mount Oval Polypropylene Cupsink
Artikelnummer. 13433918 Shop alle Labconco Corporation produkter
Skift visning
Shape: Oval; Material: Polypropylene
Artikelnummer.
13433918 Shape: Oval; Material: Polypropylene
1 options
Artikelnummer. 13433918 Leverandør Labconco™ Leverandørnr. 4852600
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
The X1 Side-Mount Oval Polypropylene Cupsink mounts on the side wall of Protector XL Floor-Mounted Hoods.
  • Spare part
  • 1.5 in. NPSM Thread
  • Requires 1.875 in. dia. drill hole in liner
Tekniske data
Materiale Polypropylen
Type Cupsink
Form Oval
Længde (engelsk) 6 tommer
Længde (metrisk) 15.2 cm
Bredde (engelsk) 3 tommer
Bredde (metrisk) 7.6 cm
Vægt (engelsk) 4 lb.
Vægt (metrisk) 1.8 kg