Få mere at vide
Corning™ X-VASK™ System
Artikelnummer. 17294466 Shop alle Corning produkter
Skift visning
Produkttype:
Docking station
Engangspatroner
Kontrolmodul
Mængde:
1/Pk., 1/Cs.
1/Pk., 2/Cs.
1/Pk., 36/Cs.
1/pakke, 12/æsker
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttype Mængde
17294466 Engangspatroner 1/Pk., 2/Cs.
17264466 Kontrolmodul 1/Pk., 1/Cs.
17274466 Docking station 1/Pk., 1/Cs.
17204476 Engangspatroner 1/pakke, 12/æsker
17214476 Engangspatroner 1/Pk., 36/Cs.
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 17294466 Leverandør Corning™ Leverandørnr. 6931
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Corning™ X-VASK™ Systemet er designet til at vaske, resuspendere og volumenreducere cellesuspensioner i et sterilt, lukket system, hvilket sikrer en konsekvent høj cellegenvinding og levedygtighed med korte behandlingstider.
  • Procesprotokoller kan tilpasses for at sikre en konsekvent høj cellegendannelse
  • Meget følsomme infrarøde sensorer registrerer grænsefladen mellem celler og medier og dirigerer de vaskede celler ind i et dedikeret høstkammer.
  • Høstkammeret kan forfyldes med et valgfrit medium
    til resuspendering af høstede celler
  • Muliggør overførsel af procesdata fra X-WASH Kontrolmodul til databasen for at understøtte GMP behandling, overvågning og rapportering af information.
  • Konsekvent høj restitution (> 90 %) og levedygtighed (> 80 %) af celler
  • Sterilt, funktionelt lukket system til engangsbrug
  • Procesvolumen: 40 til 240 ml
  • Gennemsnitlig procestid: 10 til 15 minutter/vaskecyklus
  • Programmerbare høstvolumener (3 til 40 ml)
  • Centrifugering-baseret cellevaskesystem
  • Tilpassede protokoller
  • Sporbarhed: Elektronisk overførsel af procesdata
  • Stregkode kompatibel
  • amerikansk klasse I medicinsk udstyr
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 40 til 240 ml
Til brug med (udstyr) X-WASH System
Mængde 1/Pk., 2/Cs.
Dimensioner 5 x 3,9 tommer. (H x D)
Indhold og opbevaring 7 °C til 50 °C
Produkttype Engangspatroner