Få mere at vide
Corning™ X-VASK™ System
Corning™ X-VASK™ Systemet er designet til at vaske, resuspendere og volumenreducere cellesuspensioner i et sterilt, lukket system, hvilket sikrer en konsekvent høj cellegenvinding og levedygtighed med korte behandlingstider.
Brand: Corning™ 6933
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolitik
Beskrivelse
- Procesprotokoller kan tilpasses for at sikre en konsekvent høj cellegendannelse
- Meget følsomme infrarøde sensorer registrerer grænsefladen mellem celler og medier og dirigerer de vaskede celler ind i et dedikeret høstkammer.
- Høstkammeret kan forfyldes med et valgfrit medium
til resuspendering af høstede celler - Muliggør overførsel af procesdata fra X-WASH Kontrolmodul til databasen for at understøtte GMP behandling, overvågning og rapportering af information.
- Konsekvent høj restitution (> 90 %) og levedygtighed (> 80 %) af celler
- Sterilt, funktionelt lukket system til engangsbrug
- Procesvolumen: 40 til 240 ml
- Gennemsnitlig procestid: 10 til 15 minutter/vaskecyklus
- Programmerbare høstvolumener (3 til 40 ml)
- Centrifugering-baseret cellevaskesystem
- Tilpassede protokoller
- Sporbarhed: Elektronisk overførsel af procesdata
- Stregkode kompatibel
- amerikansk klasse I medicinsk udstyr
Tekniske data
40 til 240 ml | |
1/Pk., 36/Cs. | |
7 °C til 50 °C |
X-WASH System | |
5 x 3,9 tommer. (H x D) | |
Engangspatroner |
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Corning™ X-VASK™ System > Engangspatroner; Antal: 36 patroner
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion