Få mere at vide
Heathrow Scientific x-tourn™ Tourniquets
Artikelnummer. p-7193583 Shop alle Thermo Scientific CO₂ Incubators produkter
Farve:
Grøn
Orange
Mængde:
100/Pk.
25/Rul
250/Pk.
Artikelnummer. 16390696
Brand: Heathrow Scientific HS120108
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
x-tourn™ Tourniquets er af høj kvalitet og eliminerer reb eller krølling, når de bruges. Latexfri, ingen gummiproteiner, harpikser eller fedtsyrer, der kan give overfølsomme reaktioner.
  • Mindre slibende end andre mærker, ensartet tykkelse forhindrer makulering og brud
  • Fremstillet af smidig og glat polyisopren
  • Latex fri
  • Engangs
Tekniske data
Farve Grøn
Latex fri Ja
Materiale Polyisopren
Mængde 100/Pk.
Produkttype Tourniquet
Engangs Engangsbrug
Længde (metrisk) 45.7 cm
Længde (engelsk) 18 tommer
Bredde (engelsk) 1 tomme
Bredde (metrisk) 2.54 cm