Få mere at vide
Heathrow Scientific x-tourn™ Tourniquets
Artikelnummer. 16390696 Shop alle Thermo Scientific CO₂ Incubators produkter
Skift visning
Farve:
Grøn
Orange
Mængde:
100/Pk.
25/Rul
250/Pk.
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Mængde
16390696 Grøn 100/Pk.
16310706 Orange 250/Pk.
16320706 Orange 25/Rul
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16390696 Leverandør Heathrow Scientific Leverandørnr. HS120108
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    260.00 DKK
    213.14 DKK / Pakke med 100
    Spare 46.86 DKK
    18% Slukket
Forventet forsendelse: 23-12-2026
x-tourn™ Tourniquets er af høj kvalitet og eliminerer reb eller krølling, når de bruges. Latexfri, ingen gummiproteiner, harpikser eller fedtsyrer, der kan give overfølsomme reaktioner.
  • Mindre slibende end andre mærker, ensartet tykkelse forhindrer makulering og brud
  • Fremstillet af smidig og glat polyisopren
  • Latex fri
  • Engangs
Tekniske data
Farve Grøn
Latex fri Ja
Materiale Polyisopren
Mængde 100/Pk.
Produkttype Tourniquet
Engangs Engangsbrug
Længde (metrisk) 45.7 cm
Længde (engelsk) 18 tommer
Bredde (engelsk) 1 tomme
Bredde (metrisk) 2.54 cm