Få mere at vide
uvex X-Tended Support BOA™ Sort/gul 65682 Lav sko - Bredde 11
Artikelnummer. 17282301 Shop alle Uvex produkter
Størrelse:
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
Artikelnummer. 17282301
Brand: uvex 6568247
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Uvex 1 sikkerhedssko beskytter og understøtter den naturlige bevægelse af den menneskelige krop ved at reducere tryk og belastning; beskyttelsesklasse S1 P og S3
Uvex 1 X-Tended Støttesko 6568.2 med BOA™ Tilpas System S1 P SRC
  • Sporty, multifunktionel sikkerhedssko
  • Let og fleksibel
  • Seneste generation af 100% metalfri Uvex Xenova™ tåkappe
  • Kompakt design, anatomisk form, god sidestabilitet, ingen varmeledningsevne og antimagnetiske egenskaber
  • Penetrationssikker, ikke-metallisk mellemsål i overensstemmelse med de nyeste sikkerhedsstandarder, begrænser ikke fleksibiliteten
  • Fremstillet med nyudviklet teknologi for udvidet bærekomfort
  • Uvex Climazone teknologi for optimal bærekomfort
  • Åndbart, perforeret, højteknologisk overmateriale i mikrovelour
  • Distance mesh foring giver optimal åndbarhed
  • Fremstillet af syntetiske materialer, velegnet til personer, der er allergiske over for krom
  • BOA™ Fit System Dial for tilpasset komfort, der er ensartet hele dagen
  • Næsten sømløst design for at eliminere trykpunkter
  • Udtagelig komfort indersål, antistatisk, med fugtkontrolsystem og ekstra stødabsorbering i hælen og foran på foden
  • Blød, polstret krave og pløs
  • Medial og lateral hælstøtte til foden gennem specielt formet sideramme for at beskytte mod ankelskader, til vejledning og stødbeskyttelse
  • Enestående dual density polyurethan-sålenhed med bedste stødabsorberingsegenskaber og fremragende skridsikkerhed
    • Fri for lakbefugtningshæmmere som silikoner, phthalater mv.
  • Opfylder ESD-krav: modstand mod jord Kleiner 35 megohm
  • Certificeret med Uvex medicare til individuelle, ortopædiske indlægssåler og individuelle justeringer af sålenhed såsom samlet stigning, indvendig og udvendig stigning og andre løsninger
  • Artikel nr. 6568.2
  • Standard EN ISO 20345:2011 S1 P SRC
  • Størrelser: 35 til 52
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Sort, Gul
Materiale Microvelour
Størrelse 47
Sål materiale Dual-density polyurethan (PU/PU)
Tå materiale Komposit
Engangs Genanvendelig
Certificeringer/overholdelse (Europa) DA ISO 20345:2011
Køn Unisex
Passe Standard bredde
Model- Uvex 1
Latex fri Ja
Vandtæt Nej
EN ISO 20345 S1
Skridstyrkevurdering SRC
Produkttype ESD sikkerhedssko