Få mere at vide
uvex X-Tended Support Sort/Gul 85142 Lav sko - Bredde 11
Uvex 1 sikkerhedssko beskytter og understøtter den naturlige bevægelse af den menneskelige krop ved at reducere tryk og belastning; beskyttelsesklasse S1 P og S3
Brand: uvex 8514236
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolitik
Beskrivelse
Uvex 1 X-Tended støttesko 8514.2 S1 P SRC
- Sporty, multifunktionel sikkerhedssko
- Især let og fleksibel
- 100% metalfri Uvex Xenova™ tåkappe
- Kompakt design, anatomisk form, god sidestabilitet, ingen varmeledningsevne og antimagnetiske egenskaber
- Penetrationssikker, ikke-metallisk mellemsål i overensstemmelse med de seneste sikkerhedsstandarder, begrænser ikke fleksibiliteten
- Lavet med nyudviklet sidste teknologi for udvidet bærekomfort
- Uvex Climazone teknologi sikrer optimal bærekomfort
- Åndbart, perforeret højteknologisk mikrovelour-overmateriale
- Distance mesh foring giver optimal åndbarhed
- Fremstillet af syntetiske materialer, velegnet til personer, der er allergiske over for krom
- Leveres med elastiske snørebånd til hurtig, individuel justering
- Næsten sømløst design for at eliminere trykpunkter
- Udtagelig komfort indersål, antistatisk med fugtkontrolsystem og stødabsorbering i hæl og foran på foden
- Blødt polstret krave og pløs
- Medial og lateral hælstøtte til foden gennem specielt designet sideramme for at beskytte mod ankelskader, til vejledning og stødbeskyttelse
- Enestående dual density polyurethan-sålenhed med bedste stødabsorberingsegenskaber og fremragende skridsikkerhed
- Fri for lakbefugtningshæmmere som silikoner, phthalater mv.
- Opfylder ESD-krav, modstand mod jord Kleiner 35 megohm
- Certificeret med Uvex medicare til individuelle, ortopædiske indlægssåler og individuelle justeringer af sålenhed såsom samlet stigning, indvendig og udvendig stigning og andre løsninger
- Artikel nr. 8514.2
- Standard EN ISO 20345:2011 S1 P SRC
- Størrelser: 35 til 52
Tekniske data
Sort, Gul | |
36 | |
Komposit | |
DA ISO 20345:2011 | |
Standard bredde | |
Ja | |
S1 | |
ESD sikkerhedssko |
Microvelour | |
Dual-density polyurethan (PU/PU) | |
Genanvendelig | |
Unisex | |
Uvex 1 | |
Nej | |
SRC |
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
uvex X-Tended Support Sort/Gul 85142 Lav sko - Bredde 11 > Sort/gul, 85142 lav sko, bredde: 11, størrelse: 36
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion