Få mere at vide
uvex X-Tended Support Sort/Gul 85142 Lav sko - Bredde 11
Shop alle Uvex produkter
Størrelse:
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
Pakningsstørrelse:
1 par
Beskrivelse
Uvex 1 X-Tended støttesko 8514.2 S1 P SRC
- Sporty, multifunktionel sikkerhedssko
- Især let og fleksibel
- 100% metalfri Uvex Xenova™ tåkappe
- Kompakt design, anatomisk form, god sidestabilitet, ingen varmeledningsevne og antimagnetiske egenskaber
- Penetrationssikker, ikke-metallisk mellemsål i overensstemmelse med de seneste sikkerhedsstandarder, begrænser ikke fleksibiliteten
- Lavet med nyudviklet sidste teknologi for udvidet bærekomfort
- Uvex Climazone teknologi sikrer optimal bærekomfort
- Åndbart, perforeret højteknologisk mikrovelour-overmateriale
- Distance mesh foring giver optimal åndbarhed
- Fremstillet af syntetiske materialer, velegnet til personer, der er allergiske over for krom
- Leveres med elastiske snørebånd til hurtig, individuel justering
- Næsten sømløst design for at eliminere trykpunkter
- Udtagelig komfort indersål, antistatisk med fugtkontrolsystem og stødabsorbering i hæl og foran på foden
- Blødt polstret krave og pløs
- Medial og lateral hælstøtte til foden gennem specielt designet sideramme for at beskytte mod ankelskader, til vejledning og stødbeskyttelse
- Enestående dual density polyurethan-sålenhed med bedste stødabsorberingsegenskaber og fremragende skridsikkerhed
- Fri for lakbefugtningshæmmere som silikoner, phthalater mv.
- Opfylder ESD-krav, modstand mod jord Kleiner 35 megohm
- Certificeret med Uvex medicare til individuelle, ortopædiske indlægssåler og individuelle justeringer af sålenhed såsom samlet stigning, indvendig og udvendig stigning og andre løsninger
- Artikel nr. 8514.2
- Standard EN ISO 20345:2011 S1 P SRC
- Størrelser: 35 til 52
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Sort, Gul |
| Materiale | Microvelour |
| Størrelse | 35 |
| Sål materiale | Dual-density polyurethan (PU/PU) |
| Tå materiale | Komposit |
| Engangs | Genanvendelig |
| Certificeringer/overholdelse (Europa) | DA ISO 20345:2011 |
| Køn | Unisex |
| Passe | Standard bredde |
| Model- | Uvex 1 |
| Vis mere |
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur