Få mere at vide
uvex X-Tended Support Sort/Rød PU 85162 Lav Sko - Bredde 11
Artikelnummer. 17254681 Shop alle Uvex produkter
Skift visning
Størrelse:
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
Pakningsstørrelse:
1 par
18 product options available for selection
Product selection table with 18 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse unitSize
17254681 35 1 par
17264681 36 -
17274681 37 -
17284681 38 -
17294681 39 -
17204691 40 -
17214691 41 -
17224691 42 -
17234691 43 -
17244691 44 -
17254691 45 -
17264691 46 -
17274691 47 -
17284691 48 -
17294691 49 -
17204701 50 -
17214701 51 1 par
17224701 52 -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 18 options available.
18 options
Artikelnummer. 17254681 Leverandør uvex Leverandørnr. 8516235
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Uvex 1 sikkerhedssko beskytter og understøtter den naturlige bevægelse af den menneskelige krop ved at reducere tryk og belastning; beskyttelsesklasse S1 P og S3
Uvex 1 X-Tended støttesko 8516.2 S3 SRC
  • Sporty, multifunktionel sikkerhedssko
  • Især let og fleksibel
  • 100% metalfri Uvex Xenova™ tåkappe
  • Kompakt design, anatomisk form, god sidestabilitet, ingen varmeledningsevne og antimagnetiske egenskaber
  • Penetrationssikker, ikke-metallisk mellemsål i overensstemmelse med de seneste sikkerhedsstandarder, begrænser ikke fleksibiliteten
  • Lavet med nyudviklet sidste teknologi for udvidet bærekomfort
  • Uvex Climazone teknologi sikrer optimal bærekomfort
  • Åndbart, vandafvisende, højteknologisk overmateriale i mikrovelour
  • Distance mesh foring giver optimal åndbarhed
  • Fremstillet af syntetiske materialer, velegnet til personer, der er allergiske over for krom
  • Leveres med elastiske snørebånd til hurtig, individuel justering
  • Næsten sømløst design for at eliminere trykpunkter
  • Udtagelig komfort indersål, antistatisk med fugtkontrolsystem og stødabsorbering i hæl og foran på foden
  • Blødt polstret krave og pløs
  • Medial og lateral hælstøtte til foden gennem specielt designet sideramme for at beskytte mod ankelskader, til vejledning og stødbeskyttelse
  • Enestående dual density polyurethan-sålenhed med bedste stødabsorberingsegenskaber og fremragende skridsikkerhed
    • Fri for lakbefugtningshæmmere som silikoner, phthalater mv.
  • Opfylder ESD-krav, modstand mod jord Kleiner 35 megohm
  • Certificeret med Uvex medicare til individuelle, ortopædiske indlægssåler og individuelle justeringer af sålenhed såsom samlet stigning, indvendig og udvendig stigning og andre løsninger
  • Artikel nr. 8516.2
  • Standard EN ISO 20345:2011 S3 SRC
  • Størrelser: 35 til 52
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Sort, Rød
Inkluderer WRU
Materiale Microvelour
Størrelse 35
Sål materiale Dual-density polyurethan (PU/PU)
Tå materiale Komposit
Engangs Genanvendelig
Certificeringer/overholdelse (Europa) DA ISO 20345:2011
Køn Unisex
Passe Standard bredde
Model- Uvex 1
Latex fri Ja
Vandtæt Nej
EN ISO 20345 S3
Skridstyrkevurdering SRC
Produkttype ESD sikkerhedssko