Få mere at vide
uvex X-Tended Support Sort/Rød 85192 Lav sko - Bredde 11
Uvex 1 sikkerhedssko beskytter og understøtter den naturlige bevægelse af den menneskelige krop ved at reducere tryk og belastning; beskyttelsesklasse S1 P og S3
1025.00 DKK
Tekniske data
Farve | Sort, Rød |
---|---|
Materiale | Microvelour |
Sål materiale | Dual-density polyurethan (PU/PU) |
Tå materiale | Komposit |
Engangs | Genanvendelig |
Artikelnummer | Brand | Størrelse | Pris | Antal & tilgængelighed | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer | Brand | Størrelse | Pris | Antal & tilgængelighed | ||||||
17254771
|
uvex
8519235 |
35 |
1025.00 DKK
1 par |
Forventet forsendelse: 19-09-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
17264771
|
uvex
8519236 |
36 |
1025.00 DKK
1 par |
Forventet forsendelse: 19-09-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
17274771
|
uvex
8519237 |
37 |
1025.00 DKK
1 par |
Forventet forsendelse: 19-09-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
17284771
|
uvex
8519238 |
38 |
1025.00 DKK
1 par |
Forventet forsendelse: 19-09-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
17294771
|
uvex
8519239 |
39 |
1025.00 DKK
1 par |
Forventet forsendelse: 19-09-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
17204781
|
uvex
8519240 |
40 |
1025.00 DKK
1 par |
Forventet forsendelse: 19-09-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
17214781
|
uvex
8519241 |
41 |
1025.00 DKK
1 par |
Forventet forsendelse: 19-09-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
17224781
|
uvex
8519242 |
42 |
1025.00 DKK
1 par |
Forventet forsendelse: 19-09-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
17234781
|
uvex
8519243 |
43 |
1025.00 DKK
1 par |
Forventet forsendelse: 19-09-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
17244781
|
uvex
8519244 |
44 |
1025.00 DKK
1 par |
Forventet forsendelse: 19-09-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
17254781
|
uvex
8519245 |
45 |
1025.00 DKK
1 par |
Forventet forsendelse: 19-09-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
17264781
|
uvex
8519246 |
46 |
1025.00 DKK
1 par |
Forventet forsendelse: 19-09-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
17274781
|
uvex
8519247 |
47 |
1025.00 DKK
1 par |
Forventet forsendelse: 19-09-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
17284781
|
uvex
8519248 |
48 |
1025.00 DKK
1 par |
Forventet forsendelse: 19-09-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
17294781
|
uvex
8519249 |
49 |
1025.00 DKK
1 par |
Forventet forsendelse: 19-09-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
17204791
|
uvex
8519250 |
50 |
1025.00 DKK
1 par |
Forventet forsendelse: 19-09-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
17214791
|
uvex
8519251 |
51 |
1025.00 DKK
1 par |
Forventet forsendelse: 19-09-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
17224791
|
uvex
8519252 |
52 |
1025.00 DKK
1 par |
Forventet forsendelse: 19-09-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
Beskrivelse
Uvex 1 X-Tended støttesko 8519.2 S1 P SRC
- Sporty, multifunktionel sikkerhedssko
- Især let og fleksibel
- 100% metalfri Uvex Xenova™ tåkappe
- Kompakt design, anatomisk form, god sidestabilitet, ingen varmeledningsevne og antimagnetiske egenskaber
- Penetrationssikker, ikke-metallisk mellemsål i overensstemmelse med de seneste sikkerhedsstandarder, begrænser ikke fleksibiliteten
- Lavet med nyudviklet sidste teknologi for udvidet bærekomfort
- Uvex Climazone teknologi sikrer optimal bærekomfort
- Åndbart, perforeret, højteknologisk overmateriale i mikrovelour
- Distance mesh foring giver optimal åndbarhed
- Fremstillet af syntetiske materialer, velegnet til personer, der er allergiske over for krom
- Leveres med elastiske snørebånd til hurtig, individuel justering
- Næsten sømløst design for at eliminere trykpunkter
- Udtagelig komfort indersål, antistatisk med fugtkontrolsystem og stødabsorbering i hæl og foran på foden
- Blødt polstret krave og pløs
- Medial og lateral hælstøtte til foden gennem specielt designet sideramme for at beskytte mod ankelskader, til vejledning og beskyttelse mod stød
- Enestående dual density polyurethan-sålenhed med bedste stødabsorberingsegenskaber og fremragende skridsikkerhed
- Fri for lakbefugtningshæmmere som silikoner, phthalater mv.
- Opfylder ESD-krav, modstand mod jord Kleiner 35 megohm
- Certificeret med Uvex medicare til individuelle, ortopædiske indlægssåler og individuelle justeringer af sålenhed såsom samlet stigning, indvendig og udvendig stigning og andre løsninger
- Artikel nr. 8519.2
- Standard EN ISO 20345:2011 S1 P SRC
- Størrelser: 35 til 52
Tekniske data
Sort, Rød | |
Dual-density polyurethan (PU/PU) | |
Genanvendelig | |
Unisex | |
Uvex 1 | |
Nej | |
SRC |
Microvelour | |
Komposit | |
DA ISO 20345:2011 | |
Standard bredde | |
Ja | |
S1 | |
ESD sikkerhedssko |
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
uvex X-Tended Support Sort/Rød 85192 Lav sko - Bredde 11