Få mere at vide
BRAND™ X-Shape PTFE magnetiske omrørerstænger
Shop alle Brand produkter
Diameter (metrisk):
10 mm
20 mm
25 mm
30 mm
38 mm
Højde (metrisk):
5 mm
9 mm
10 mm
12 mm
15 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Beskrivelse
- Stabil spindeposition
- Fremragende rørevirkning
- Leveres i pakker med 10 stk
Tekniske data
Tekniske data
| Højde (metrisk) | 15 mm |
| Belægning | PTFE |
| Diameter (metrisk) | 38 mm |
| Længde (metrisk) | 15 mm |
| Materiale | PTFE |
| Mængde | 10/Pk. |
| Form | Kryds |
| Type | Magnetisk rørestang |