Få mere at vide
BRAND™ X-Shape PTFE magnetiske omrørerstænger
Artikelnummer. 10683012 Shop alle Brand produkter
Skift visning
Diameter (metrisk):
10 mm
20 mm
25 mm
30 mm
38 mm
Højde (metrisk):
5 mm
9 mm
10 mm
12 mm
15 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Højde (metrisk) unitSize
10683012 10 mm 5 mm Pakke med 10
10598401 20 mm 9 mm Pakke med 10
10508221 25 mm 10 mm Pakke med 10
10749011 30 mm 12 mm Pakke med 10
11814100 38 mm 15 mm Pakke med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 10683012 Leverandør BRAND™ Leverandørnr. 137630
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
En fremragende mulighed for flydende omrøring i laboratoriet.
  • Stabil spindeposition
  • Fremragende rørevirkning
  • Leveres i pakker med 10 stk
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Højde (metrisk) 5 mm
Diameter (metrisk) 10 mm
Længde (metrisk) 5 mm
Materiale PTFE
Mængde 10/Pk.
Form Kryds