Få mere at vide
BRAND™ X-Shape PTFE magnetiske omrørerstænger
Artikelnummer. 10598401 Shop alle Brand produkter
Diameter (metrisk):
10 mm
20 mm
25 mm
30 mm
38 mm
Højde (metrisk):
5 mm
9 mm
10 mm
12 mm
15 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Artikelnummer. 10598401
Brand: BRAND™ 137632
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
En fremragende mulighed for flydende omrøring i laboratoriet.
  • Stabil spindeposition
  • Fremragende rørevirkning
  • Leveres i pakker med 10 stk
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Højde (metrisk) 9 mm
Belægning PTFE
Diameter (metrisk) 20 mm
Materiale PTFE
Mængde 10/Pk.
Form Kryds
Type Magnetisk rørestang