Få mere at vide
Corning™ X-SERIES™ Counterweight
Artikelnummer. 17294456 Shop alle Corning produkter
Skift visning
Produkttype:
Vægt: Høj
Vægt: Lav
Vægt: Mellem
Kapacitet (metrisk):
161 til 240 ml
40 til 90 ml
91 til 160 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttype Kapacitet (metrisk)
17294456 Vægt: Høj 161 til 240 ml
17204466 Vægt: Mellem 91 til 160 ml
17214466 Vægt: Lav 40 til 90 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17294456 Leverandør Corning™ Leverandørnr. 6920
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Corning™ X-SERIES™ Counterweight set is designed for balancing contents of centrifuge prior to centrifugation.
The Corning™ X-SERIES™ Systems are manufactured for Corning™ by ThermoGenesis Corp.
X-SERIES™, X-WASH™, X-LAB™, X-BACS™, and X-MINI™ are either registered trademarks or trademarks of ThermoGenesis Corp. in the United States and/or other countries.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 161 til 240 ml
Til brug med (udstyr) X-WASH and X-LAB Systems
Mængde 1/Pk., 1/Cs.
Produkttype Vægt: Høj