Få mere at vide
Draeger™ X-plore™ 6530 PC fuld ansigtsmaske
Artikelnummer. 10310063
Skift visning
Mængde:
1 stk.
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10310063 1 stk. Hver
1 options
Artikelnummer. 10310063 Leverandør Draeger™ Leverandørnr. R55795
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1765.00 DKK
    1624.73 DKK / Pakke med 1
    Spare 140.27 DKK
    7% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-01-2027
Opfylder de højeste krav til kvalitet og en sikker pasform X-plore™ 6530 maskekroppen er lavet af EPDM, hvilket gør den meget modstandsdygtig og hudvenlig, hvilket giver høj bærekomfort.
  • Sikker og behagelig pasform
  • Stor 180° synsfelt
  • Forvrængningsfri linse
  • Effektivt ventilationssystem sikrer dugfri linse
  • 5-punktssele
  • Stemmemembran i rustfrit stål giver klar stemmekommunikation
Tekniske data
Certificeringer/compliance CE, EN 148-1
Certificeringer (EN) EN 136 Klasse 3 (CE-mærke), NIOSH (PC), AS/NZS
Tilslutningstype Standard gevind Rd 40 x 1/7 in.
Produkttype Fuld ansigtsmaske
Ansigtsstykke type Personlig
Selestil Justerbar 5-punkt
Materiale (linse) Polycarbonat
Mængde 1 stk.