Få mere at vide
Draeger X-plore™ 1700 Åndedrætsværn FFP3 til engangsbrug med ventil
Beskrivelse
- CoolSAFE™ filtermateriale kombinerer lav åndedrætsmodstand og høj filterydelse
- Fleksibel næseklemme sikrer god pasform på kritiske områder
- Blødt indre lag er hypoallergen, afviser fugt i længere perioder
- VarioFLEX™ hovedsele med gennemgående løkke gør det nemt at tage af og på, blød, rivefast elastik er let at justere og forhindrer hår sammenfiltring
- Valgfri CoolMAX™ udåndingsventil giver lav vejrtrækningsmodstand, forhindrer varmeopbygning og hjælper dig med at holde dig kølig
- Foldflad form sparer plads og gør dem nemmere at transportere
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | FFP3 ventileret åndedrætsmaske med valgfri CooplMAX™ udåndingsventil |
| Filtertype | FFP3 |
| Materiale | Hypoallergent indre materiale |
| Med udåndingsventil | Ja |
| Materiale til filtreringslag | Højtydende CoolSAFE filtermateriale, yderligere krav til test af dolomitstøv opnået |
| Materiale hovedstrop | VarioFLEX Kontinuerlig løkkejusterbar elastisk hovedsele |
| Næsestykke Type | Fleksibel næseklemme |