Få mere at vide
Melford X-Phos BCIP
Artikelnummer. p-200086996
Mængde:
100 mg
1 g
Artikelnummer. 30018114
Brand: Melford B740000.1
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kolorimetrisk substrat for alkalisk fosfataseaktivitet i blotting af immunhistokemiske og cytokemiteknikker.
Kolorimetrisk substrat for alkalisk fosfataseaktivitet i blotting af immunhistokemiske og cytokemiteknikker. Danner et lilla uopløseligt bundfald, når det bruges sammen med NBT.