Få mere at vide
Melford X-Phos BCIP
Artikelnummer. 30018115
Skift visning
Mængde:
100 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30018115 1 g
30018114 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30018115 Leverandør Melford Leverandørnr. B740001.0
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 28-10-2026
Kolorimetrisk substrat for alkalisk fosfataseaktivitet i blotting af immunhistokemiske og cytokemiteknikker.
Kolorimetrisk substrat for alkalisk fosfataseaktivitet i blotting af immunhistokemiske og cytokemiteknikker. Danner et lilla uopløseligt bundfald, når det bruges sammen med NBT.
Tekniske data
Mængde 1 g