Få mere at vide
Draeger Safety X-Pect briller
Artikelnummer. 15188414
Skift visning
Mængde:
Hver
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15188414 Hver Hver
1 options
Artikelnummer. 15188414 Leverandør Draeger Safety Leverandørnr. R58249
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    65.36 DKK
    49.60 DKK / Pakke med 1
    Spare 15.76 DKK
    24% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Draeger Safety X-Pect beskyttelsesbriller sikrer maksimal beskyttelse af øjnene mod UV og udsættelse for skrappe kemikalier, som sidder behageligt på bæreren.
  • Designet til maksimal komfort
  • Klasse 1: tillader langtidsbrug
  • Holdbar, med lang holdbarhed
  • Fremstillet af kvalitetsmaterialer
  • Blød næsebro, til at imødekomme ekstremt vejr
  • Elegant, omsluttende design for bredere synsfelt
  • Passer til laboratorier, medicinsk brug, vedligeholdelse og generel industriel brug
Tekniske data
Certificeringer/compliance CE-certificeret i henhold til EN166:2001
Linsebelægning Anti-dug, Ridsefast
Linsefarve Klar
Mængde Hver
UV beskyttelse UV400