Få mere at vide
ABEBA™ X-Light White Slip-On Sikkerhedssko S2
Artikelnummer. 16348271
Størrelse:
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Pakningsstørrelse:
1 par
Artikelnummer. 16348271
Brand: ABEBA™ 7131028/44
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
ABEBA™ X-Light White Safety Slip-On Shoes S2 med sølvioner for at reducere lugt og en udskiftelig Active Comfort indersål.
  • Letvægts, komfort, hygiejne
  • Overhold EN ISO 20345: 2012, S2 SRC
  • ESD-afledende i henhold til EN 61340 Klimaklasse 1
  • Skridsikker Mon PU ydersål SRC
  • God dæmpning
  • Hvid vaskbar mikrofiber
  • Sølv ioner foring
  • Udskiftelig Active Comfort indersål
  • Desinficeret behandling
Tekniske data
Certificeringer/compliance CE EN ISO 20345:2012 S2, SRC, ESD
Farve Hvid
Liner materiale Åndbar foring med sølvioner
Materiale Mikrofiber
Størrelse 44
Sål funktioner Skrid- og slidbestandig, stødabsorberende, ESD-afvisende
Sål materiale Polyurethan
Stil Slip-on sko
Tå materiale Stål
Emballagemængde 1 par
Certificeringer/overholdelse (Europa) CE EN ISO 20345:2012, DIN EN 61340
Modstandsdygtig overfor Vand