Få mere at vide
ABEBA™ X-Light White Safety Clog Shoes SB
Beskrivelse
- Letvægts, komfort, hygiejne
- Overhold EN ISO 20345: 2012, S2 SRC
- ESD-afledende i henhold til EN 61340 Klimaklasse 1
- Skridsikker Mono PU ydersål SRC
- Ståltåkappe (200 joule)
- Hvidt glat læder
- Sølv ioner foring
- Udskiftelig Active Comfort indersål
- Desinficeret behandling
Tekniske data
Tekniske data
| Spænde materiale | Plast |
| Certificeringer/compliance | CE EN ISO 20345:2012 SB, SRC, ESD |
| Lukketype | Hælrem ikke-foldbar, justerbar |
| Farve | Hvid |
| Liner materiale | Åndbar foring med sølvioner |
| Materiale | Læder |
| Størrelse | 35 |
| Sål funktioner | Skrid- og slidbestandig, stødabsorberende, ESD-afvisende |
| Sål materiale | Polyurethan |
| Stil | Træsko |
| Vis mere |