Få mere at vide
ABEBA™ X-Light White Arbejdssko O2 ESD
Artikelnummer. 17191545
Skift visning
Størrelse:
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Pakningsstørrelse:
1 par
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse Pakningsstørrelse
17191545 46 -
17181535 35 -
17191535 36 -
17181545 45 -
17101555 47 -
17111555 48 1 par
17101545 37 -
17111545 38 -
17121545 39 -
17131545 40 -
17141545 41 -
17151545 42 -
17161545 43 -
17171545 44 -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Artikelnummer. 17191545 Leverandør ABEBA™ Leverandørnr. 7131133/46
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Hvide X-light arbejdssko med sølvion-for for at reducere lugt, udskiftelig aktiv komfort-indlægssål, PU-skridsikker ydersål.
  • Lette, komfortable arbejdssko
  • Overhold EN ISO 20347: 2012, O2 SRC
  • ESD-afledende i henhold til EN 61340 klasse klima 1
  • Skridsikker Mono PU ydersål SRC
  • Hvidt glat læder
  • Sølv ioner foring
  • Udskiftelig aktiv komfort indersål
Tekniske data
Farve Hvid
Materiale Læder
Størrelse 46
Certificeringer/overholdelse (Europa) Overhold EN 20347: 2012 O2 SRC, ESD-afvisende i henhold til EN 61340
Køn Unisex
Ankel stil Lavt skåret
Vandtæt Vandtæt
Produkttype O2 SRC ESD