Få mere at vide
ABEBA™ X-Light White Arbejdssko O2 ESD
Artikelnummer. 17181545
Størrelse:
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Pakningsstørrelse:
1 par
Artikelnummer. 17181545
Brand: ABEBA™ 7131133/45
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Hvide X-light arbejdssko med sølvion-for for at reducere lugt, udskiftelig aktiv komfort-indlægssål, PU-skridsikker ydersål.
  • Lette, komfortable arbejdssko
  • Overhold EN ISO 20347: 2012, O2 SRC
  • ESD-afledende i henhold til EN 61340 klasse klima 1
  • Skridsikker Mono PU ydersål SRC
  • Hvidt glat læder
  • Sølv ioner foring
  • Udskiftelig aktiv komfort indersål
Tekniske data
Farve Hvid
Materiale Læder
Størrelse 45
Certificeringer/overholdelse (Europa) Overhold EN 20347: 2012 O2 SRC, ESD-afvisende i henhold til EN 61340
Køn Unisex
Ankel stil Lavt skåret
Vandtæt Vandtæt
Produkttype O2 SRC ESD