Få mere at vide
Abeba™ X-Light Safety Loafer
Artikelnummer. p-7225533
Størrelse:
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Artikelnummer. 17622035
Brand: Abeba™ 711032/35
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Abeba X-Light White Safety Loafer - Glat læder sikkerhedssko med elastisk vrist.
  • CE, EN ISO 20345:2011, S2, SRC
  • Glat læder
  • Sort
  • Stål tåkappe
  • Skridsikre PU-ydersål
  • Udskiftelig Active Comfort Indersål (art. 351620)
  • Antistatisk
  • Åndbar foring med sølvioner
  • Vristområde med elastik
Tekniske data
Lukketype Elastikbånd
Farve Hvid
Materiale Læder
Størrelse 35
Tå materiale Stål
Certificeringer/overholdelse (Europa) CE, EN ISO 20345:2011, S2, SRC