Få mere at vide
Abeba™ X-Light Safety Loafer
Artikelnummer. 17652035
Skift visning
Størrelse:
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse
17652035 38
17622035 35
17632035 36
17642035 37
17662035 39
17672035 40
17682035 41
17692035 42
17602045 43
17612045 44
17622045 45
17632045 46
17642045 47
17652045 48
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Product Code. 17652035 missing translation for 'mfr' Abeba™ missing translation for 'supplierNo' 711032/38
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Abeba X-Light White Safety Loafer - Glat læder sikkerhedssko med elastisk vrist.
  • CE, EN ISO 20345:2011, S2, SRC
  • Glat læder
  • Sort
  • Stål tåkappe
  • Skridsikre PU-ydersål
  • Udskiftelig Active Comfort Indersål (art. 351620)
  • Antistatisk
  • Åndbar foring med sølvioner
  • Vristområde med elastik
Specifications
Lukketype Elastikbånd
Farve Hvid
Materiale Læder
Størrelse 38
Tå materiale Stål
Certificeringer/overholdelse (Europa) CE, EN ISO 20345:2011, S2, SRC