Få mere at vide
Abeba™ X-Light Safety Loafer
Artikelnummer. 17651915
Skift visning
Størrelse:
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse
17651915 39
17611915 35
17621915 36
17631915 37
17641915 38
17661915 40
17671915 41
17681915 42
17691915 43
17601925 44
17611925 45
17621925 46
17631925 47
17641925 48
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Artikelnummer. 17651915 Leverandør Abeba™ Leverandørnr. 711037/39
Fyld dit lab op
Brug rabatkode 28007
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Abeba X-Light Black Safety Loafer - Glat læder sikkerhedssko med elastisk vrist.
  • CE, EN ISO 20345:2011, S2, SRC
  • Glat læder
  • Sort
  • Stål tåkappe
  • Skridsikre PU-ydersål
  • Udskiftelig Active Comfort Indersål (art. 351620)
  • Antistatisk
  • Åndbar foring med sølvioner
  • Vristområde med elastik
Tekniske data
Lukketype Elastikbånd
Farve Sort
Materiale Læder
Størrelse 39
Tå materiale Stål
Certificeringer/overholdelse (Europa) CE, EN ISO 20345:2011, S2, SRC