Få mere at vide
Abeba™ X-Light Safety Loafer
Beskrivelse
- CE, EN ISO 20345:2011, S2, SRC
- Glat læder
- Sort
- Stål tåkappe
- Skridsikre PU-ydersål
- Udskiftelig Active Comfort Indersål (art. 351620)
- Antistatisk
- Åndbar foring med sølvioner
- Vristområde med elastik
Tekniske data
Tekniske data
| Lukketype | Elastikbånd |
| Farve | Sort |
| Materiale | Læder |
| Størrelse | 35 |
| Tå materiale | Stål |
| Certificeringer/overholdelse (Europa) | CE, EN ISO 20345:2011, S2, SRC |