Få mere at vide
ABEBA™ X-Light Black Safety Trainers S3 ESD
Artikelnummer. p-7214944
Størrelse:
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Pakningsstørrelse:
1 par
Artikelnummer. 17101585
Brand: ABEBA™ 7131874/35
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Sort X-light sikkerhedstræner med sølvion-for for at reducere lugt, udskiftelig aktiv komfort-indlægssål, ståltåkappe, tekstil antipunktur-mellemsål, skridsikker PU-ydersål
  • Let, komfortabel sikkerhedstræner
  • Overhold EN ISO 20345: 2012, S3 SRC
  • ESD-afledende i henhold til EN 61340 klasse klima 1
  • Skridsikker Mono PU ydersål SRC
  • Ståltåkappe (200 J)
  • Tekstil antipunktur mellemsål
  • Sort glat læder
  • Sølv ioner foring
  • Udskiftelig aktiv komfort indersål
Tekniske data
Farve Sort
Materiale Læder
Størrelse 35
Tå materiale Stål
Certificeringer/overholdelse (Europa) Overhold EN 20345: 2012 S3 SRC, ESD i henhold til EN 61340
Køn Unisex
Ankel stil Lavt skåret
Vandtæt Vandtæt
Produkttype S3 SRC ESD