Få mere at vide
ABEBA™ X-Light Black Safety Trainers S3 ESD
Artikelnummer. 17101585
Skift visning
Størrelse:
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Pakningsstørrelse:
1 par
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse unitSize
17101585 35 -
17111585 36 -
17101595 45 -
17111595 46 -
17121595 47 -
17131595 48 -
17121585 37 1 par
17131585 38 1 par
17141585 39 -
17151585 40 -
17161585 41 -
17171585 42 -
17181585 43 -
17191585 44 -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Artikelnummer. 17101585 Leverandør ABEBA™ Leverandørnr. 7131874/35
Forventet forsendelse: 13-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Sort X-light sikkerhedstræner med sølvion-for for at reducere lugt, udskiftelig aktiv komfort-indlægssål, ståltåkappe, tekstil antipunktur-mellemsål, skridsikker PU-ydersål
  • Let, komfortabel sikkerhedstræner
  • Overhold EN ISO 20345: 2012, S3 SRC
  • ESD-afledende i henhold til EN 61340 klasse klima 1
  • Skridsikker Mono PU ydersål SRC
  • Ståltåkappe (200 J)
  • Tekstil antipunktur mellemsål
  • Sort glat læder
  • Sølv ioner foring
  • Udskiftelig aktiv komfort indersål
Tekniske data
Farve Sort
Materiale Læder
Størrelse 35
Tå materiale Stål
Certificeringer/overholdelse (Europa) Overhold EN 20345: 2012 S3 SRC, ESD i henhold til EN 61340
Køn Unisex
Ankel stil Lavt skåret
Vandtæt Vandtæt
Produkttype S3 SRC ESD