Få mere at vide
ABEBA™ X-Light Black Safety Trainers S1
Artikelnummer. 16398331
Skift visning
Størrelse:
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse
16398331 39
16358331 35
16368331 36
16378331 37
16388331 38
16308341 40
16318341 41
16328341 42
16338341 43
16348341 44
16358341 45
16368341 46
16378341 47
16388341 48
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Artikelnummer. 16398331 Leverandør ABEBA™ Leverandørnr. 7131038/39
Forventet forsendelse: 29-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
ABEBA™ X-Light Black Safety Trainers S1 med sølvioner for at reducere lugt og en udskiftelig Active Comfort indersål.
  • Letvægts, komfort, hygiejne
  • Overhold EN ISO 20345: 2012, S2 SRC
  • ESD-afledende i henhold til EN 61340 Klimaklasse 1
  • Skridsikker Mono PU ydersål SRC
  • Ståltåkappe (200 joule)
  • Sort glat læder
  • Sølv ioner foring
  • Udskiftelig Active Comfort indersål
  • Desinficeret behandling
Tekniske data
Certificeringer/compliance CE EN ISO 20345:2012 S2, SRC, ESD
Lukketype Snørebånd
Farve Sort
Øjemateriale Tekstil
Liner materiale Åndbar foring med sølvioner
Materiale Læder
Størrelse 39
Sål funktioner Skrid- og slidbestandig, stødabsorberende, ESD-afvisende
Sål materiale Polyurethan
Stil Træner
Tå materiale Stål
Emballagemængde 1 par
Certificeringer/overholdelse (Europa) CE EN ISO 20345:2012, DIN EN 61340
Modstandsdygtig overfor Vand