Få mere at vide
ABEBA™ X-Light Black Safety Trainers S1
Artikelnummer. 16318341
Størrelse:
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Artikelnummer. 16318341
Brand: ABEBA™ 7131038/41
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
ABEBA™ X-Light Black Safety Trainers S1 med sølvioner for at reducere lugt og en udskiftelig Active Comfort indersål.
  • Letvægts, komfort, hygiejne
  • Overhold EN ISO 20345: 2012, S2 SRC
  • ESD-afledende i henhold til EN 61340 Klimaklasse 1
  • Skridsikker Mono PU ydersål SRC
  • Ståltåkappe (200 joule)
  • Sort glat læder
  • Sølv ioner foring
  • Udskiftelig Active Comfort indersål
  • Desinficeret behandling
Tekniske data
Certificeringer/compliance CE EN ISO 20345:2012 S2, SRC, ESD
Lukketype Snørebånd
Farve Sort
Øjemateriale Tekstil
Liner materiale Åndbar foring med sølvioner
Materiale Læder
Størrelse 41
Sål funktioner Skrid- og slidbestandig, stødabsorberende, ESD-afvisende
Sål materiale Polyurethan
Stil Træner
Tå materiale Stål
Emballagemængde 1 par
Certificeringer/overholdelse (Europa) CE EN ISO 20345:2012, DIN EN 61340
Modstandsdygtig overfor Vand