Få mere at vide
ABEBA™ X-Light Black Safety Slip-On sko S2
Artikelnummer. 16388281
Skift visning
Størrelse:
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Pakningsstørrelse:
1 par
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse Pakningsstørrelse
16388281 44 -
16398271 35 1 par
16308281 36 -
16318281 37 -
16328281 38 -
16338281 39 -
16348281 40 -
16358281 41 1 par
16368281 42 -
16378281 43 -
16398281 45 -
16308291 46 -
16318291 47 -
16328291 48 -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Artikelnummer. 16388281 Leverandør ABEBA™ Leverandørnr. 7131029/44
Sikkerhed starter her: Spar op til 60 %
Brug rabatkode 28008
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 04-11-2026
ABEBA™ X-Light Black Safety Slip-On Shoes S2 med sølvioner for at reducere lugt og en udskiftelig Active Comfort indersål.
  • Letvægts, komfort, hygiejne
  • Overhold EN ISO 20345: 2012, S2 SRC
  • ESD-afledende i henhold til EN 61340 Klimaklasse 1
  • Skridsikker Mon PU ydersål SRC
  • God dæmpning
  • Sort vaskbar mikrofiber
  • Sølv ioner foring
  • Udskiftelig Active Comfort indersål
  • Desinficeret behandling
Tekniske data
Certificeringer/compliance CE EN ISO 20345:2012 S2, SRC, ESD
Farve Sort
Liner materiale Åndbar foring med sølvioner
Materiale Mikrofiber
Størrelse 44
Sål funktioner Skrid- og slidbestandig, stødabsorberende, ESD-afvisende
Sål materiale Polyurethan
Stil Slip-on sko
Tå materiale Stål
Emballagemængde 1 par
Certificeringer/overholdelse (Europa) CE EN ISO 20345:2012, DIN EN 61340
Modstandsdygtig overfor Vand