Få mere at vide
ABEBA™ X-Light Black Safety Slip-On sko S2
Beskrivelse
- Letvægts, komfort, hygiejne
- Overhold EN ISO 20345: 2012, S2 SRC
- ESD-afledende i henhold til EN 61340 Klimaklasse 1
- Skridsikker Mon PU ydersål SRC
- God dæmpning
- Sort vaskbar mikrofiber
- Sølv ioner foring
- Udskiftelig Active Comfort indersål
- Desinficeret behandling
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | CE EN ISO 20345:2012 S2, SRC, ESD |
| Farve | Sort |
| Liner materiale | Åndbar foring med sølvioner |
| Materiale | Mikrofiber |
| Størrelse | 43 |
| Sål funktioner | Skrid- og slidbestandig, stødabsorberende, ESD-afvisende |
| Sål materiale | Polyurethan |
| Stil | Slip-on sko |
| Tå materiale | Stål |
| Emballagemængde | 1 par |
| Vis mere |