Få mere at vide
ABEBA™ X-Light Sort Arbejdssko O2 ESD
Størrelse:
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Pakningsstørrelse:
1 par
Beskrivelse
- Lette, komfortable sorte arbejdssko
- Overhold EN ISO 20347: 2012, O2 SRC
- ESD-afledende i henhold til EN 61340 klasse klima 1
- Skridsikker Mono PU ydersål SRC
- Sort mikrofiber
- Sølv ioner foring
- Udskiftelig aktiv komfort indersål
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Sort |
| Materiale | Mikrofiber |
| Størrelse | 48 |
| Certificeringer/overholdelse (Europa) | Overhold EN 20347: 2012 O2 SRC, ESD-afvisende i henhold til EN 61340 |
| Køn | Unisex |
| Ankel stil | Lavt skåret |
| Vandtæt | Vandtæt |
| Produkttype | O2 SRC ESD |