Få mere at vide
ABEBA™ X-Lys Sort Arbejdstræsko OB
Størrelse:
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Pakningsstørrelse:
1 par
Beskrivelse
- Letvægts, komfort, hygiejne
- Overhold EN ISO 20347: 2012, OB SRC
- ESD-afledende i henhold til EN 61340 Klimaklasse 1
- Skridsikker Mono PU ydersål SRC
- Glat læder
- Sølv ioner foring
- Hælrem ikke-foldbar, justerbar
- Udskiftelig Active Comfort indersål
- Desinficeret behandling
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | CE EN ISO 20347:2012 OB, FO, SRC, ESD |
| Farve | Sort |
| Liner materiale | Åndbar foring med sølvioner |
| Materiale | Læder |
| Størrelse | 45 |
| Sål funktioner | Skrid- og slidbestandig, stødabsorberende, ESD-afvisende |
| Sål materiale | Polyurethan |
| Stil | Træsko |
| Emballagemængde | 1 par |
| Certificeringer/overholdelse (Europa) | CE EN ISO 20347:2012, DIN EN 61340 |
| Vis mere |