Få mere at vide
ABEBA™ X-Lys Sort Arbejdstræsko OB
Artikelnummer. 16318391
Størrelse:
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Pakningsstørrelse:
1 par
Artikelnummer. 16318391
Brand: ABEBA™ 7131135/35
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
ABEBA™ X-Light Black Occupational Clogs OB med sølvioner for at reducere lugt, en udskiftelig Active Comfort indersål og en ikke-foldbar, justerbar hælrem.
  • Letvægts, komfort, hygiejne
  • Overhold EN ISO 20347: 2012, OB SRC
  • ESD-afledende i henhold til EN 61340 Klimaklasse 1
  • Skridsikker Mono PU ydersål SRC
  • Glat læder
  • Sølv ioner foring
  • Hælrem ikke-foldbar, justerbar
  • Udskiftelig Active Comfort indersål
  • Desinficeret behandling
Tekniske data
Certificeringer/compliance CE EN ISO 20347:2012 OB, FO, SRC, ESD
Farve Sort
Liner materiale Åndbar foring med sølvioner
Materiale Læder
Størrelse 35
Sål funktioner Skrid- og slidbestandig, stødabsorberende, ESD-afvisende
Sål materiale Polyurethan
Stil Træsko
Emballagemængde 1 par
Certificeringer/overholdelse (Europa) CE EN ISO 20347:2012, DIN EN 61340
Modstandsdygtig overfor Vand