Få mere at vide
Corning™ X-LAB™ System
Artikelnummer. 17274456 Shop alle Corning produkter
Skift visning
Produkttype:
Docking station
Engangspatroner
Kontrolmodul
Mængde:
1/Pk., 1/Cs.
1/Pk., 2/Cs.
1/Pk., 36/Cs.
1/pakke, 12/æsker
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttype Mængde
17274456 Kontrolmodul 1/Pk., 1/Cs.
17284456 Docking station 1/Pk., 1/Cs.
17234466 Engangspatroner 1/Pk., 2/Cs.
17244466 Engangspatroner 1/pakke, 12/æsker
17254466 Engangspatroner 1/Pk., 36/Cs.
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 17274456 Leverandør Corning™ Leverandørnr. 6917
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Corning™ X-LAB™ Systemet er designet til at adskille og høste en programmerbar mængde af målcellepopulationer fra blod og blodprodukter uden brug af tæthedsgradientmedier i en lukket, steril enhed, hvilket sikrer ensartede, pålidelige, effektive resultater med høj restitution.
  • Tilpasset procesprogrammering, automatiseret adskillelse af prøver i tre kamre og meget følsomme infrarøde sensorer til celleadskillelse sikrer ensartede, pålidelige, effektive resultater med høj gendannelse.
  • Behandlingsdata kan overføres til X-SERIES™ DataTrak software til yderligere support GMP behandling, overvågning og rapportering af information.
  • Fleksibel løsning til effektiv, pålidelig og reproducerbar densitetsgradientmediefri genvinding af målcellepopulationer fra blod og blodprodukter.
  • Automatiseret, funktionelt lukket, sterilt system
  • Densitetsgradient mediefri sedimentationsbaseret høst
  • Konsekvent, høj restitution (> 90 %) af levedygtige celler
  • Tilpassede protokoller
  • Bearbejd 40 ml til 240 ml
  • Programmerbar høstvolumen på 3 mL til 40 mL
  • Gennemsnitlig behandlingstid på 35 minutter afhængig af kildemateriale
  • Stregkodesporing af forsyninger og procestrin elektronisk
  • Præcis udvælgelse af målceller
  • Engangspatron til engangsbrug
  • amerikansk klasse I medicinsk udstyr
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (udstyr) X-LAB System
Til brug med (applikation) Blod og Blodprodukter
Mængde 1/Pk., 1/Cs.
Produkttype Kontrolmodul
Detektionsmetode Accelerometer og optiske sensorer