Få mere at vide
MedChemExpress X-Gluc Dicyclohexylamine
Tekniske data
Tekniske data
| CAS | 18656-96-7 |
| Opløselighed | DMSO : ≥ 30 mg/mL (49.67 mM) |
| Indhold og opbevaring | 4°C, sealed storage, away from moisture and light∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture and light) |
| Mængde | 100 mg |
| Molekylvægt (g/mol) | 603.93 g/mol |
| Produkttype | Dye Reagents |
| Renhed eller kvalitetsklasse | 99.48% |
| Forsendelsestilstand | Room temperature |